Learn More
Ácido (S)-(-)-2-bromopropiónico, 98 %, >85 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10728542 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10728542 5 g Frasco de vidrio 5 g
10053520 25 g Frasco de vidrio 25 g
10279583 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10728542 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 277910050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 32644-15-8 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32644-15-8
Fórmula molecular C3H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 152.98
Número MDL MFCD00137325
Clave InChI MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Sinónimo s---2-bromopropionic acid, s-2-bromopropionic acid, 2s-2-bromopropanoic acid, s-2-bromopropanoic acid, l-2-bromopropionic acid, s---2-bromopropionicacid, l-alpha-bromopropionic acid, 2s---2-bromopropionic acid, s-alpha-bromopropionic acid
PubChem CID 642232
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-bromopropanoico
SMILES CC(C(=O)O)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Bromopropionic acid
Nombre de nota >85%ee
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35°C
Color Incolora
Densidad 1.7000g/mL
Punto de ebullición 203°C
Temperatura de inflamación 100°C
Exceso enantiomérico 80% min. (Typically)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(Br)CO2H
Índice de refracción 1.4740 to 1.476
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 254
Gravedad específica 1.7
Rotación específica -27
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.98
Porcentaje de pureza 98%,>85% ee
Forma física Líquido