Learn More
Ácido (S)-2-bromobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Bromobutyric Acid |
| CAS | 32659-49-7 |
| Fórmula molecular | C4H7BrO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (S)-2-Bromobutanoic Acid, L-2-Bromobutanoic Acid, L-2-Bromobutyric Acid, L-alpha-Bromobutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-bromobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.9629 |