Learn More
Ácido (S)-2-(Boc-amino)butírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420509 25 g 25 g
15400509 1 g 1 g
15410509 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63686.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34306-42-8 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34306-42-8
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.24
Número MDL MFCD00037267
Clave InChI PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-abu-oh, boc-l-2-aminobutyric acid, boc-2-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-l-2-aminobutanoic acid, boc-l-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, s-2-boc-amino butyric acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, l-2-boc-amino butyric acid
PubChem CID 2755934
SMILES CCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
Cantidad 25 g
Beilstein 6801706
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC ácido 2-{[(terc-butoxi)carbonil]amino}butanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido