Learn More
Ácido (S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)butírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428487 5 g 5 g
15459485 250 mg 250 miligramos
15418487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51989.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 117106-21-5 | C24H28N2O6 | 440.496 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117106-21-5
Fórmula molecular C24H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 440.496
Número MDL MFCD00236845
Clave InChI MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
Sinónimo boc-dab fmoc-oh, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-boc-n-g-fmoc-l-2,4-diaminobutyric acid, s-n2-boc-n4-fmoc-2,4-diaminobutyric acid, ambotzbaa1086, boc-dbu gamma-fmoc, boc-l-dab fmoc-oh, boc-l-2,4-diaminobutyric acid fmoc, n-boc-n'-fmoc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab fmoc-oh hplc
PubChem CID 2755945
Nombre IUPAC ácido (2S)-4-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-(Boc-amino)-4-(Fmoc-amino)butyric acid
Cantidad 5 g
Beilstein 4771583
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.5
Porcentaje de pureza 95%