Learn More
Ácido (S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459475 1 g 1 g
15469475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51964.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122235-70-5 | C23H26N2O6 | 426.469 g/mol
It has been used in the synthesis of target chelator, the tris-catechol compound 2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha utilizado en la síntesis de un quelante diana, el compuesto tris-catecol 2.
Solubilidad
Soluble en 2 ml de formamida de dimetilo en una cantidad de 0,3 gramos.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122235-70-5
Fórmula molecular C23H26N2O6
Peso molecular (g/mol) 426.469
Número MDL MFCD00235897
Clave InChI MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
Sinónimo boc-dap fmoc-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, s-2-boc-amino-3-fmoc-amino propionic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino, n-boc-n'-fmoc-l-2,3-diaminopropionic acid, boc-dap fmoc-oh 1g, boc-l-2,3-diaminopropionic acid fmoc, boc-dap fmoc-oh hplc, n-a-boc-n-b-fmoc-l-2,3-diamiopropionic acid
PubChem CID 7019527
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 4771385
Información de solubilidad Soluble in 2ml dimethyl formamide 0.3gram.
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.47
Porcentaje de pureza 98%