Learn More
(S)-2-(BOC-amino)-1-propanol, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10326794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326794 1 g Glass Bottle 1 g
10051494 5 g Glass Bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425980010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 79069-13-9
Fórmula molecular C8H17NO3
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD00043121
Clave InChI PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-l-alaninol, n-boc-l-alaninol, boc-alaninol, s-2-boc-amino-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninol, s-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s---2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol
PubChem CID 7023103
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2S)-1-hidroxipropano-2-il]carbamato
SMILES C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-(BOC-Amino)-1-propanol
Punto de fusión 56°C to 60°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color White
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal HOCH2CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
Rotación específica -9.5° to -11.5° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o grumos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.