Learn More
(S)-(-)-2-(BOC-amino)-1,4-butanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10088359 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10088359 5 g 5 g
10078359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10088359 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 375100050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 128427-10-1 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128427-10-1
Fórmula molecular C9H19NO4
Peso molecular (g/mol) 205.25
Número MDL MFCD03093946
Clave InChI KLRRFBSWOIUAHZ-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s---2-boc-amino-1,4-butanediol, s-n-boc-2-aminobutane-1,4-diol, s-n-boc-2-amino-butane-1,4-diol, s-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-ylcarbamate, s-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2s-1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-1,4-butanediol, carbamic acid, 1s-3-hydroxy-1-hydroxymethyl propyl-, 1,1-dimethylethyl, pubchem10472, ksc496o7n
PubChem CID 2734850
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2S)-1,4-dihidroxibutan-2-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-(BOC-amino)-1, 4-butanediol
Punto de fusión 65.0°C to 69.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH2CH(CH2OH)NHCO2C(CH3)3
Rotación específica -7° to -9° (20°C, 589nm) (c=1, chloroform)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-2-(BOC-amino)-1,4-butanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.