Learn More
Ácido (S)-2-(benciloxicarbonilamino)butirico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488928 25 g 25 g
15468928 1 g 1 g
15478928 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62426.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42918-86-5
Fórmula molecular C12H15NO4
Peso molecular (g/mol) 237.255
Número MDL MFCD00077006
Clave InChI SZQMTCSQWUYUML-JTQLQIEISA-N
Sinónimo z-abu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, z-2-abu-oh, s-2-bezyloxycarbonylamino butanoic acid, s-2-benzyloxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-phenylmethoxy carbonyl amino-, 2s, ambotzzaa1200, pubchem18943, s-2-cbz-amino butyricacid
PubChem CID 7349998
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyric acid
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.25
Porcentaje de pureza 98%