Learn More
Sal diciclohexilamónica del ácido (S)-2-benziloxicarbonilamino-4-(Boc-amino)butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445565 1 g 1 g
15465565 250 mg 250 miligramos
15455565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 15445565 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62772.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3350-13-8 | C29H47N3O6 | 533.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La sal diciclohexilamónica del ácido (S)-2-benziloxicarbonilamino-4-(Boc-amino)butírico se emplea como intermediario para la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en congelador (– 20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3350-13-8
Fórmula molecular C29H47N3O6
Peso molecular (g/mol) 533.71
Número MDL MFCD00237341
Clave InChI CYMIEBREXUYHGN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dicyclohexylamine s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, z-dab boc-oh dcha, z-dab boc-oh?cha, z-dab boc-oh.dcha, n-a-z-n-?-boc-l-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, s-2-benzyloxycarbonylamino-4-boc-amino butyric acid dicyclohexylammonium salt, z-dab boc-oh.dcha na-z-n4-boc-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha
PubChem CID 49853427
Nombre IUPAC Ácido n-ciclohexilciclohexanamina;(2S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo