Learn More
(S)-2-(benciloxi)propan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-(Benzyloxy)propan-1-ol |
| CAS | 33106-64-8 |
| Fórmula molecular | C10 H14 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Propanol, 2-(phenylmethoxy)-, (2S)-, 1-Propanol, 2-(benzyloxy)-, (S)-(+)- (8CI), 1-Propanol, 2-(phenylmethoxy)-, (S)-, (2S)-2-(Phenylmethoxy)-1-propanol, (+)-2-(Benzyloxy)-1-propanol, (2S)-2-(Benzyloxy)propan-1-ol, (2S)-2-(Benzyloxy)propan-1-ol, (2S)-2-Phenylmethoxypropan-1-ol, (S)-(+)-2-(Benzyloxy)propan-1-ol, (S)-2-(Benzyloxy)-1-propanol, 1-Propanol 2-(phenylmethoxy)-, (2S)-, (S)-2-Benzyloxy-1-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-9(7-11)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CO)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-fenilmetoxipropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0994 |