Learn More
(S)-2-bencilaziridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Benzylaziridine |
| CAS | 73058-30-7 |
| Fórmula molecular | C9H11N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-2-(phenylmethyl)-aziridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N/c1-2-4-8(5-3-1)6-9-7-10-9/h1-5,9-10H,6-7H2/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C([C@H]1CN1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-bencilaziridina |
| Peso molecular (g/mol) | 133.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0891 |