Learn More
(S)-2-(bencilamino)propan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-(Benzylamino)propan-1-ol |
| CAS | 6940-80-3 |
| Fórmula molecular | C10H15NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO/c1-9(8-12)11-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](CO)NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(bencilamino)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 165.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.1154 |