Learn More
(S)-2-Bencil-1-Boc-piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449527 1 g 1 g
15459527 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52785.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 169447-86-3 | Molecular Formula: C16H24N2O2 | Molecular Weight: 276.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169447-86-3
Fórmula molecular C16H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 276.38
Número MDL MFCD03787923
Clave InChI QKUHUJCLUFLGCI-AWEZNQCLSA-N
Sinónimo s-1-boc-2-benzylpiperazine, s-1-boc-2-benzyl-piperazine, s-tert-butyl 2-benzylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-benzylpiperazine-1-carboxylate, s-n1-boc-2-benzylpiperazine, 2 s-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-2-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n1-boc-2-benzylpiperazine, s-1-n-boc-2-benzylpiperazine, s-2-benzyl-1-boc-piperazine
PubChem CID 17750441
Nombre IUPAC (2S)-2-bencilpiperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC[C@@H]1CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Benzyl-1-Boc-piperazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.38
Porcentaje de pureza 97%