Learn More
(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-metoxicarbonilmetioacetato de S-2-benzotiazolilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-2-Benzothiazolyl (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-methoxy-carbonylmethioacetate |
| CAS | 246035-38-1 |
| Fórmula molecular | C15H12N4O4S3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cefixime Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12N4O4S3/c1-22-11(20)6-23-19-12(9-7-24-14(16)17-9)13(21)26-15-18-8-4-2-3-5-10(8)25-15/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,16,17)/b19-12- |
| SMILES | COC(=O)CO/N=C(/C1=CSC(=N1)N)\C(=O)SC2=NC3=CC=CC=C3S2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-oxoetiliden]amino]oxiacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 408.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.0021 |