Learn More
S-2-benzotiazolil-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-2-Benzothiazolyl-L-cysteine |
| CAS | 399-82-6 |
| Fórmula molecular | C10H10N2O2S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | S-(2-Benzothiazolyl)cysteine, BTC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2OS2/c1-7(14)8(12)6-15-11-13-9-4-2-3-5-10(9)16-11/h2-5,8H,6,12H2,1H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@H](N)CSc1nc2ccccc2s1 |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-amino-4-(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 254.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0391 |