Learn More
S-2-Benzotiazolil-2-amino-a-(metoxiimino)-4-tiazoletiolacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-2-Benzothiazolyl-2-amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazolethiolacetate |
| CAS | 1684396-27-7 |
| Fórmula molecular | C13H10N4O2S3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (αE)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleethanethioic Acid S-2-Benzothiazolyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N4O2S3/c1-19-17-10(8-6-20-12(14)15-8)11(18)22-13-16-7-4-2-3-5-9(7)21-13/h2-6H,1H3,(H2,14,15)/b17-10- |
| SMILES | O=C(/C(C1=CSC(N)=N1)=N/OC)SC2=NC3=CC=CC=C3S2 |
| Nombre IUPAC | S-(1,3-benzotiazol-2-il) (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoetantioato |
| Peso molecular (g/mol) | 350.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.9966 |