Learn More
S-2-Benzotiazolil-2-amino-a-(metoxiimino)-4-tiazoletiolacetato, TRC
Código de producto. 30348023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348023 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30348023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20676025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Benzothiazol-2-yl-(2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate
CAS 80756-85-0
Fórmula molecular C13 H10 N4 O2 S3
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Thiazoleethanethioic acid, 2-amino-α-(methoxyimino)-, S-2-benzothiazolyl ester, (αZ)-, 4-Thiazoleethanethioic acid, 2-amino-α-(methoxyimino)-, S-2-benzothiazolyl ester, (Z)-, (Z)-2-[Methoxyimino]-2-(2-aminothiazol-4-yl)acetic acid S-2-benzothiazole ester, (αZ)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleethanethioic acid S-2-benzothiazolyl ester, 2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleethanethioic acid S-2-benzothiazolyl ester, S-(Benzothiazol-2-yl) (Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate, S-(Benzothiazol-2-yl) (Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate, S-(Benzothiazol-2-yl) 2-amino-α-(methoxyimino)thiazole-4-thioacetate, S-1,3-Benzothiazol-2-yl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)ethanethioate, S-Benzothiazol-2-yl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(syn-methoxyimino)thioacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N4O2S3/c1-19-17-10(8-6-20-12(14)15-8)11(18)22-13-16-7-4-2-3-5-9(7)21-13/h2-6H,1H3,(H2,14,15)/b17-10-
SMILES CO\N=C(/C(=O)Sc1nc2ccccc2s1)\c3csc(N)n3
Nombre IUPAC S-(1,3-benzotiazol-2-il) (2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoetantioato
Peso molecular (g/mol) 350.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.9966