Learn More
Ácido (S)-(-)-2-azetidincarboxílico, 99+%
Código de producto. 11986591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
5 g
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11986591 5 g Frasco de vidrio 5 g
10072041 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10192220 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10624092 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10731735 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11986591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105140050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2133-34-8 | C4H7NO2| 101,1 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2133-34-8
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.1
Clave InChI IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
PubChem CID 16486
ChEBI CHEBI:6198
Nombre IUPAC ácido (2S)-azetidina-2-carboxílico
SMILES C1CNC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 206°C to 207°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 10,911
Condición de rotación específica −125° (25°C c=1,water)
Rotación específica -125
Información de solubilidad Solubility in water: 5% in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación