Learn More
Ácido (S)-(-)-2-azetidincarboxílico, 99+%
Código de producto. 10192220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
5 g
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10192220 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10072041 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10624092 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10731735 1 g Frasco de vidrio 1 g
11986591 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10192220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105141000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2133-34-8 | C4H7NO2| 101,1 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2133-34-8
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.1
Clave InChI IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
PubChem CID 16486
ChEBI CHEBI:6198
Nombre IUPAC ácido (2S)-azetidina-2-carboxílico
SMILES C1CNC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 206°C to 207°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 10,911
Condición de rotación específica −125° (25°C c=1,water)
Rotación específica -125
Información de solubilidad Solubility in water: 5% in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación