Learn More
(S)-(+)-2-(Anilinometil)pirrolidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11956761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11956761 1 g 1 g
11966761 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445800010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 64030-44-0
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Clave InChI MCHWKJRTMPIHRA-NSHDSACASA-N
Sinónimo s-+-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-+-n-2-pyrrolidinomethyl aniline, s-phenyl-pyrrolidin-2-ylmethyl-amine, n-2s-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, pubchem8116, 2s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, n-2s-pyrrolidin-2-yl methyl aniline
PubChem CID 6950385
Nombre IUPAC N-[[(2S)-pirrolidin-2-il]metil]anilina
SMILES C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Punto de fusión 19°C
Punto de ebullición 126°C (0.1 kPa)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Rotación específica + 1.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación