Learn More
(S)-(+)-2-Aminooctano, ChiPros™ 99+%, ee 99+%
Código de producto. 11364216
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364216 1 g 1 g
11374216 5 g 5 g
11384216 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19309.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34566-04-6 | C8H19N | 129,247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34566-04-6
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.247
Número MDL MFCD01091021
Clave InChI HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-2-aminooctane, s-2-octanamine, s-2-octylamine, 2-octanamine, 2s, unii-7vj4uq98e4, 2s-octan-2-amine, s-+-2-aminooctane, +-2-octylamine, +-2-aminooctane, 2-octanamine, s
PubChem CID 6999019
Nombre IUPAC (2S)-octan-2-amina
SMILES CCCCCCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Aminooctane
Punto de fusión <-20°C
Punto de ebullición 163°C to 165°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Cantidad 1 g
Número UN UN2734
Beilstein 1719319
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza ≥99%
RU– Solo para uso en investigación