Learn More
(S)-2-(Aminometil)-1-etilpirrolidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10354782 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10354782 1 g Frasco de vidrio 1 g
10099091 5 g Frasco de vidrio 5 g
10287493 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10354782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367750010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22795-99-9 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22795-99-9
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00191371
Clave InChI UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, s---2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2s-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, s-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2s, pubchem18590
PubChem CID 643457
Nombre IUPAC [(2S)-1-etilpirrolidin-2-il]metanamina
SMILES CCN1CCCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9190g/mL
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4660 to 1.4680
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.919
Condición de rotación específica − 107.00 (20.00°C c=1,methanol)
Rotación específica − 107.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.