Learn More
(S)-(-)-2-Aminometil-1-etilpirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483678 5 g 5 g
15473678 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57137.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22795-99-9 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate of antipsychotics levosulpiride and for the preparation of medicines and other fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico de levosulpirida de antipsicóticos y para la preparación de medicamentos y otros productos químicos finos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de ácidos, agua/humedad, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22795-99-9
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.219
Número MDL MFCD00191371
Clave InChI UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, s---2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2s-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, s-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2s, pubchem18590
PubChem CID 643457
Nombre IUPAC [(2S)-1-etilpirrolidin-2-il]metanamina
SMILES CCN1CCCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Densidad 0.919
Punto de ebullición 50°C to 54°C
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Índice de refracción 1.466
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol. Slightly soluble in water.
Rotación óptica −95° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 95%