Learn More
(S)-2-Aminometil-1-Boc-pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499457 1 g 1 g
15409467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52727.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119020-01-8 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
(S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine acts as an intermediate in organic synthesis. It is also used as a chiral and heterocyclic building block in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-2-aminometil-1-Boc-pirrolidina actúa como producto intermedio en la síntesis orgánica. También se utiliza como compuesto básico quiral y heterocíclico en química sintética.
Solubilidad
Miscible con N-metilpirrolidinona.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119020-01-8
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.28
Número MDL MFCD03419257
Clave InChI SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, tert-butyl s-2-aminomethylpyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
PubChem CID 1512533
Nombre IUPAC (2S)-2-(aminometil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Punto de ebullición 98°C to 112°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Información de solubilidad Miscible with N-methylpyrrolidinone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%