Learn More
Clorhidrato de éster metílico del ácido (S)-2-aminohexanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Aminohexanedioic Acid 6-Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 147780-39-0 |
| Fórmula molecular | C7H14ClNO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | H-Homoglu(ome)-OH-HCl, H-Aad(OMe)-OH.HC, (S)-2-aminoheptanedioic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-12-6(9)4-2-3-5(8)7(10)11;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCCC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-6-metoxi-6-oxohexanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 211.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0611 |