Learn More
S-(2-Aminoetil)-L-cisteína, clorhidrato, TRC
Código de producto. 30008928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008928 250 mg 250 miligramos
30012404 500 mg 500 miligramos
30010516 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA608055250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4099-35-8
Fórmula molecular C5H13ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 200.69
Sinónimo S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine Monohydrochloride, NSC 186915;S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine Hydrochloride;S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine Monohydrochloride;S-(beta-Aminoethyl)-L-cysteine Hydrochloride, Thialysine Hydrochloride
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(2-aminoetilsulfanil)ácido propanoico; Cloruro
SMILES Cl.NCCSC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(2-Aminoethyl)-l-cysteine, hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-1-2-10-3-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0386