Learn More
Dihidrobromuro de S-(2-aminoetil)-ITU, TRC
Código de producto. 30311047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311047 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30311047 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62268825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide
CAS 56-10-0
Fórmula molecular C3H9N3S . 2HBr
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
SMILES Br.Br.NCCSC(=N)N
Nombre IUPAC 2-aminoethyl carbamimidothioate;dihydrobromide
Peso molecular (g/mol) 281.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.904