Learn More
S-(2-Aminoetil)isotiourea dihidrobromuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379065 25 g 25 g
11369065 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379065 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14232.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 56-10-0 | C3H11Br2N3S | 281.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-10-0
Fórmula molecular C3H11Br2N3S
Peso molecular (g/mol) 281.01
Número MDL MFCD00037011
Clave InChI XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethyl isothiourea dihydrobromide, antiradon, antirad, surrectan, ixecur, 2-aminoethyl carbamimidothioate dihydrobromide, usaf xr-31, 2-2-aminoethyl-2-thiopseudourea dihydrobromide, 2-aminoethylisothiouronium dibromide, carbamimidothioic acid, 2-aminoethyl ester, dihydrobromide
PubChem CID 5940
Nombre IUPAC 2-aminoetil carbamimidotioato; dihidrobromuro
SMILES C(CSC(=N)N)N.Br.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
Punto de fusión 190°C to 192°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 3911163
Índice Merck 14,178
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.02
Porcentaje de pureza 98%