Learn More
(S)-2-Aminobutiramida Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30133086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133086 25 g 25 g
30137219 5 g 5 g
17933985 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60289025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7682-20-4
Fórmula molecular C4 H10 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 138.6
Sinónimo Butanamide, 2-amino-, hydrochloride (1:1), (2S)-, Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (S)-, Butyramide, 2-amino-, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutyramide hydrochloride, Levetiracetam Related Compound B, Levetiracetam Imp. G (EP)
Nombre IUPAC (2S)-2-aminobutanamida; clorhidrato
SMILES Cl.CC[C@H](N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.056