Learn More
(S)-2-Aminobutiramida Hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.056 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |