Learn More
Clorhidrato de (S)-(+)-2-aminobutiramida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481878 250 mg 250 miligramos
15461878 1 g 1 g
15471878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55576.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7682-20-4 | C4H11ClN2O | 138.595 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7682-20-4
Fórmula molecular C4H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 138.595
Número MDL MFCD00136565
Clave InChI HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Sinónimo s-2-aminobutanamide hydrochloride, s-2-aminobutyramide hydrochloride, h-abu-nh2 hcl, 2s-2-aminobutanamide hydrochloride, l-2-aminobutanamide hydrochloride, l-homoalanylamide hcl, s-+-2-aminobutanamide hydrochloride, butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2s, s-2-aminobutanamide hcl, s-2-amino butanamide hcl
PubChem CID 11961924
Nombre IUPAC (2S)-2-aminobutanamida; clorhidrato
SMILES CCC(C(=O)N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Aminobutyramide hydrochloride
Punto de fusión 259°C to 263°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +24° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.6
Porcentaje de pureza 99%