Learn More
Ácido (S)-2-aminobutanoico, Mikromol™
Código de producto. 30049922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049922 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049922 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1372.070100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (S)-2-aminobutanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aminobutyric Acid
CAS 1492-24-6
Nombres de analitos o componentes L-Aminobutyric Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butanoic acid, 2-amino-, (2S)-, Butanoic acid, 2-amino-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-, L- (8CI), (2S)-2-Aminobutanoic acid, (+)-2-Aminobutanoic acid, (+)-2-Aminobutyric acid, (+)-α-Aminobutyric acid, (S)-(+)-α-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid, (S)-2-Aminobutyric acid, L-2-Amino-n-butyric acid, L-2-Aminobutanoic acid, L-2-Aminobutyric acid, L-Butyrine, L-Ethylglycine, L-Homoalanine, L-α-Amino-n-butyric acid, L-α-Aminobutyric acid, NSC 97060, S-Butyrine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
SMILES CC[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminobutanoico
Peso molecular (g/mol) 103.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0633 g/mol