Learn More
Clorhidrato de ácido (S)-2-aminobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Aminobutanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 5959-29-5 |
| Fórmula molecular | C4 H10 Cl N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2S)-2-Aminobutanoic Acid Hydrochloride, L-2-Aminobutyric Acid Hydrochloride, L-α-Amino-n-butyric Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-aminobutanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 139.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.04 |