Learn More
Clorhidrato de (S)-2-aminobutanamida, Mikromol™
Código de producto. 17944466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17944466 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17944466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1372.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (S)-2-aminobutanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
CAS 7682-20-4
Nombres de analitos o componentes (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H10 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Levetiracetam Related Compound B, Butanamide, 2-amino-, hydrochloride (1:1), (2S)-, Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (S)-, Butyramide, 2-amino-, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutyramide hydrochloride, Levetiracetam Imp. G (EP), Levetiracetam Related Compound B as Hydrochloride, Levetiracetam Impurity G as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H](N)C(=O)N
Nombre IUPAC (2S)-2-aminobutanamida; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 138.6
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,056 g/mol