Learn More
(S)-2-Amino-7-hidroxitetralina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11905311 1 g 1 g
11915311 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435590010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85951-60-6 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85951-60-6
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Clave InChI VIYAPIMIOKKYNF-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-2-amino-7-hydroxytetralin, 7s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, 2-naphthalenol, 7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-, 7s, pubchem17355, 3s-3-aminotetralin-6-ol, 3s-3alpha-aminotetralin-6-ol, s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 7s-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
PubChem CID 14750918
Nombre IUPAC (7S)-7-amino-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-ol
SMILES C1CC2=C(CC1N)C=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146.7°C to 150.2°C
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica −90° (19°C ±10,c=0.5 MeOH)
Rotación específica − 90.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.