Learn More
(S)-2-amino-5-metoxitetralina (S)-mandelato, Mikromol™
Código de producto. 30462576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462576 4 x 25 mg -
30050805 100 mg 100 miligramos
30049653 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462576 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1403.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-2-amino-5-metoxitetralina (S)-mandelato, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate
CAS 439133-67-2
Nombres de analitos o componentes (S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O . C8 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate, (aS)-(2S)-compd. with 1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenamine a-Hydroxybenzeneacetic acid, compd. with (2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenamine (aS)-a-Hydroxybenzeneacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO.C8H8O3/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11;9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h2-4,9H,5-7,12H2,1H3;1-5,7,9H,(H,10,11)/t9-;7-/m00/s1
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cccc2C[C@@H](N)CCc12.O[C@H](C(=O)O)c3ccccc3
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxi-2-fenilacético; (2S)-5-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-amina
Peso molecular (g/mol) 329.39
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1627 g/mol