Learn More
(S)-2-amino-5-metoxitetralina (S)-mandelato, Mikromol™
Descripción
(S)-2-amino-5-metoxitetralina (S)-mandelato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate |
| CAS | 439133-67-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O . C8 H8 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate, (aS)-(2S)-compd. with 1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenamine a-Hydroxybenzeneacetic acid, compd. with (2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenamine (aS)-a-Hydroxybenzeneacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO.C8H8O3/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11;9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h2-4,9H,5-7,12H2,1H3;1-5,7,9H,(H,10,11)/t9-;7-/m00/s1 |
| SMILES | COc1cccc2C[C@@H](N)CCc12.O[C@H](C(=O)O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-hidroxi-2-fenilacético; (2S)-5-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-amina |
| Mostrar más |