Learn More
Clorhidrato de éster etílico de ácido (S)-(+)-2-amino-4-fenilbutírico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10743132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10743132 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10743132 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365670050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride
CAS 90891-21-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153.0°C to 154.0°C
Color Claro a blanco
Análisis elemental 56.76 to 61.48% C, 5.52 to 5.98% N
Pérdida por secado 1% max. ()
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H17NO2·HCl
Número MDL MFCD00190691
Cantidad 5 g
Rotación específica 39.7
Sinónimo ethyl s-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, l-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-hophe-oet.hcl, ethyl l-homoalaninate hcl, s-ethyl 2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, pubchem6054, h-hph-oet.hcl, h-hph-oet. hcl, homophenylalanine ethyl ester hydrochloride
Clave InChI PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)N.Cl
Nombre IUPAC etil (2S)-2-amino-4-fenilbutanoato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 243.73
PubChem CID 2734606
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.73
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo