Learn More
Clorhidrato de ácido (S)-(-)-2-amino-4-pentenoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10109869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10109869 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10109869 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00253DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid hydrochloride
CAS 195316-72-4
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H10ClNO2
Cantidad 1 g
Sinónimo s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s
Clave InChI DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N
SMILES C=CCC(C(=O)O)N.Cl
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-aminopent-4-enoico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 151.59
PubChem CID 44630067
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.59
Porcentaje de pureza 97%