Learn More
(S)-2-amino-4-metilpentanol, TRC
Código de producto. 30337009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337009 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30337009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6343605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Amino-4-methylpentanol
CAS 7533-40-6
Fórmula molecular C6 H15 N O
Cantidad 5 g
Sinónimo (S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, L-2-amino-4-methyl-1-pentanol, ((S)-1-(Hydroxymethyl)-3-methylbutyl)amine, (+)-Leucinol, (1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-methylbutylamine, (2S)-1-Hydroxy-4-methylpentan-2-amine, (2S)-1-Hydroxy-4-methylpentan-2-amine, (2S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (2S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-(+)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (S)-(+)-Leucinol, (S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (S)-2-Amino-4-methylpentanol, (S)-Leucinol, L-(+)-Leucinol, L-Leucinol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](N)CO
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-metilpentano-1-ol
Peso molecular (g/mol) 117.189
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.115