Learn More
Sal de trifluoroacetato de (S)-2-amino-4-metil-1-((S)-2-metiloxiran-2-il)pentan-1-ona, TRC
Código de producto. 30312920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30312920 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30312920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60510550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Amino-4-methyl-1-((S)-2-methyloxiran-2-yl)pentan-1-one Trifluoroacetate Salt
CAS 1528769-14-3
Fórmula molecular C11H18F3NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-Pentanone, 2-amino-4-methyl-1-[(2S)-2-methyl-2-oxiranyl]-, (2S)-, 2,2,2-trifluoroacetate (1:1), (S)-2-Amino-4-methyl-1-((S)-2-methyloxiran-2-yl)pentan-1-one trifluoroacetate salt, (2S)-2-Amino-4-methyl-1-[(2S)-2-methyloxiran-2-yl]pentan-1-one trifluoroacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2.C2HF3O2/c1-6(2)4-7(10)8(11)9(3)5-12-9;3-2(4,5)1(6)7/h6-7H,4-5,10H2,1-3H3;(H,6,7)/t7-,9-;/m0./s1
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)[C@]1(C)CO1.OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-metil-1-[(2S)-2-metiloxiran-2-il]pentan-1-ona; ácido 2,2,2-trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 285.26
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.