Learn More
Hidrobromuro de ácido (S)-(+)-2-amino-4-bromobutírico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide |
| CAS | 15159-65-6 |
| Fórmula molecular | C4H8BrNO2 • (HBr) |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2S)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide, (S)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide, L-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | C(CBr)[C@@H](C(=O)O)N.Br |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-4-bromobutanoico; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 182.028091 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.9 |