Learn More
Ácido (S)-2-amino-4-[(3-aminopropil)amino]-butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Amino-4-[(3-aminopropyl)amino]-butanoic Acid |
| CAS | 131333-20-5 |
| Fórmula molecular | C7 H17 N3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17N3O2/c8-3-1-4-10-5-2-6(9)7(11)12/h6,10H,1-5,8-9H2,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | NCCCNCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-(3-aminopropilamino)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 175.229 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1321 |