Learn More
(S)-(+)-2-Amino-3-metil-1-butanol, 96%
Código de producto. 13438428 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13438428 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10770881 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10627314 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438428 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181590250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2026-48-4
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00064296
Clave InChI NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 32.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 81.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4538 to 1.4558
Cantidad 25 mL
Fieser 16,38
Gravedad específica 0.92
Rotación específica + 16.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación