Learn More
(S)-(+)-2-Amino-3-metil-1-butanol, 96%
Código de producto. 10770881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10770881 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10627314 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
13438428 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10770881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2026-48-4
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00064296
Clave InChI NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 32.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 81.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4538 to 1.4558
Cantidad 1 mL
Fieser 16,38
Gravedad específica 0.92
Rotación específica + 16.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación