Learn More
Ácido (S)-(+)-2-amino-3-hidroxi-3-metilbutanoico, 98 %, 94 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10379060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10379060 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
11945421 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10379060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299142500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2280-27-5 | C5H11NO3 | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2280-27-5
Fórmula molecular C5H11NO3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Clave InChI LDRFQSZFVGJGGP-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-hydroxy-l-valine, s-+-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, beta-hydroxy-l-valine, valine, 3-hydroxy, 2s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2s-2-amino-3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, 3-hydroxyvaline, 3-methylthreonine, 3-hydroxy-l-val
PubChem CID 192763
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-hidroxi-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Color Blanco
Exceso enantiomérico 93% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(CH3)(OH)CH(NH2)COOH
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica − 11.75 (25.00°C c=2,6N HCl)
Rotación específica − 11.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%,94% ee
Forma física Polvo cristalino