Learn More
(S)-(-)-2-Amino-3-Benciloxi-1-Propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol |
| CAS | 58577-88-1 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2S)-2-Amino-3-(phenylmethoxy)-1-propanol, (S)-2-Amino-3-(phenylmethoxy)-1-propanol, (S)-2-Amino-3-benzyloxypropan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CO)COCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-fenilmetoxipropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 181.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.1103 |