Learn More
Clorhidrato de (S)-2-amino-3-benziloxi-1-propanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499715 5 g 5 g
15409725 250 mg 250 miligramos
15489715 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52297.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61366-43-6
Fórmula molecular C10H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 217.69
Número MDL MFCD07368914
Clave InChI BJWHQBTUHVIRJJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, s-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride, 2s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propanol??hcl, s-2-amino-3-benzyloxy-propan-1-ol hydrochloride, 2s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 53338757
SMILES Cl.NC(CO)COCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol;hydrochloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.7
Porcentaje de pureza ≥98%