Learn More
(S)-(-)-2-Amino-3-benziloxi-1-propanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468937 5 g 5 g
15478937 250 mg 250 miligramos
15458937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52304.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58577-88-1 | C10H15NO2 | 181.235 g/mol
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(-)-2-amino-3-benziloxi-1-propanol se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58577-88-1
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.235
Número MDL MFCD04112477
Clave InChI ZJUOMDNENVWMPL-JTQLQIEISA-N
Sinónimo s-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, h-d-ser bzl-ol, 2s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, 1-propanol, 2-amino-3-phenylmethoxy-, 2s, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 98+%, ambotzhal1035, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propal, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propanol
PubChem CID 11401131
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-fenilmetoxipropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Cantidad 5 g
Número UN UN3267
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza ≥98%