Learn More
Ácido (S)-2-amino-3-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)propanoico (5-hidroxitriptófano), Mikromol™
Descripción
Ácido (S)-2-amino-3-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)propanoico (5-hidroxitriptófano)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-L-tryptophan |
| CAS | 9-8-4350 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Hydroxy-L-tryptophan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic Acid, N-Acetyltryptophan Imp. D (EP), Tryptophan Imp. D (EP), 5-Hydroxytryptophan, Tryptophan, 5-hydroxy-, L- (8CI), (S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxy-L-tryptophan, 5-Hydroxyl-L-tryptophan, Cincofarm, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan, Levothym, Levotinine, Oxitriptan, Oxyfan, Pretonine, Quietim, Serotonyl, Telesol, Tript-Oh, Triptene, N-Acetyltryptophan Impurity D, Tryptophan Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-3-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)propanoico |
| Mostrar más |